(3-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440E-100G PC7440E-25G
APOSPC7440E-100GEA 2030 DKK
APOSPC7440E-100G APOSPC7440E-25G
(3-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre 98%
(3-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Molekylvægt: 220.15 g/mol
Smeltepunkt: 53…55 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082480
CAS-nummer: 203302-97-0