4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
PC7439V-1G
PC7439V-5G
PC7439V-25G
APOSPC7439V-1GEA
339
DKK
APOSPC7439V-1G
APOSPC7439V-5G
APOSPC7439V-25G
4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃OS Molekylvægt: 194.18 g/mol Kogepunkt: 64…66 °C/15mmHg Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00052312 CAS-nummer: 169685-29-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...