2-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
PC7439UX-1G PC7439UX-25G PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA 698 DKK
APOSPC7439UX-1G APOSPC7439UX-25G APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
2-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃OS
Molekylvægt: 194.18 g/mol
Kogepunkt: 53…55 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052320
CAS-nummer: 175278-01-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III