4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 3000 DKK
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Formel: C₈H₆F₃NOS
Molekylvægt: 221.19 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068113
CAS-nummer: 149169-34-6