4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
PC7439T-25G PC7439T-5G PC7439T-100G
APOSPC7439T-25GEA 806 DKK
APOSPC7439T-25G APOSPC7439T-5G APOSPC7439T-100G
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat 97%
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molekylvægt: 219.19 g/mol
Kogepunkt: 215…218 °C
Massefylde: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042412
CAS-nummer: 64285-95-6
UN nummer: 1760
ADR: 8 II