4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439Q-1G PC7439Q-5G
APOSPC7439Q-1GEA 164 DKK
APOSPC7439Q-1G APOSPC7439Q-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 203.12 g/mol
Kogepunkt: 78 °C/22mmHg
Smeltepunkt: –29 °C
Massefylde: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00035702
CAS-nummer: 35037-73-1
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III