3-(Trifluormethoxy)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 1020 DKK
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluormethoxy)phenol 98%
3-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Kogepunkt: 69…70 °C/12mmHg
Massefylde: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040987
CAS-nummer: 827-99-6