2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 1700 DKK
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Smeltepunkt: 48…55 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052333
CAS-nummer: 103962-10-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III