1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 186 DKK
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzen 97%
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Kogepunkt: 87…89 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 15 °C
Massefylde: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040302
CAS-nummer: 713-65-5