1-iod-4-(trifluormethoxy)benzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 317 DKK
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-iod-4-(trifluormethoxy)benzen 97%
1-iod-4-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₄F₃IO
Molekylvægt: 288.01 g/mol
Kogepunkt: 72…74 °C/15mmHg
Massefylde: 1.909 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042411
CAS-nummer: 103962-05-6