1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 284 DKK
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Kogepunkt: 142…143 °C
Massefylde: 1,367 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040953
CAS-nummer: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III