1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 349 DKK
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzen 98%
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₄BrF₃O
Kogepunkt: 80 °C/50mmHg
Massefylde: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040834
CAS-nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2