1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438V-100G PC7438V-500G PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA 262 DKK
APOSPC7438V-100G APOSPC7438V-500G APOSPC7438V-1KG
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzen 99%
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molekylvægt: 241.01 g/mol
Kogepunkt: 156…158 °C
Massefylde: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040943
CAS-nummer: 2252-44-0