1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 360 DKK
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzen 99%
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molekylvægt: 241.01 g/mol
Kogepunkt: 158…160 °C
Massefylde: 1.632 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040942
CAS-nummer: 64115-88-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III