α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene
PC7438UF-25G PC7438UF-5G PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA 197 DKK
APOSPC7438UF-25G APOSPC7438UF-5G APOSPC7438UF-100G
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluen 97%
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₆ClF₃O
Molekylvægt: 210.58
Kogepunkt: 72…73 °C/15mmHg
Massefylde: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052326
CAS-nummer: 65796-00-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III