α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
PC7438UB-100G PC7438UB-25G PC7438UB-5G
APOSPC7438UB-100GEA 0 DKK
APOSPC7438UB-100G APOSPC7438UB-25G APOSPC7438UB-5G
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluen 97%
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molekylvægt: 255.03 g/mol
Kogepunkt: 82…84 °C/10mmHg
Massefylde: 1.594 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061238
CAS-nummer: 50824-05-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 II