α-Brom-e-(trifluormethoxy)toluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 985 DKK
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Brom-e-(trifluormethoxy)toluen 97%
α-Brom-e-(trifluormethoxy)toluen
Formel: C₈H₆BrF₃O
Kogepunkt: 178…180 °C
Massefylde: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061271
CAS-nummer: 159689-88-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II