4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 164 DKK
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.14 g/mol
Kogepunkt: 100…102 °C/12mmHg
Massefylde: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036029
CAS-nummer: 1736-74-9