2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 164 DKK
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.14 g/mol
Kogepunkt: 96…98 °C/12mmHg
Massefylde: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153285
CAS-nummer: 175278-07-6