3-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7438O-1G PC7438O-25G PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA 164 DKK
APOSPC7438O-1G APOSPC7438O-25G APOSPC7438O-5G
3-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
3-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Kogepunkt: 211
Smeltepunkt: 55
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061267
CAS-nummer: 93071-75-1
UN nummer: 2735
ADR: 8 III