2-(Trifluormethoxy)benzylamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 164 DKK
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluormethoxy)benzylamin 95%
2-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Kogepunkt: 77 °C/12mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085176
CAS-nummer: 175205-64-8
UN nummer: 2735
ADR: 8 III