4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 295 DKK
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Kogepunkt: 55…56 °C/2mmHg
Massefylde: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052329
CAS-nummer: 36823-88-8
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 II