2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 305 DKK
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 97%
2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C/15mmHg
Massefylde: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052330
CAS-nummer: 162046-61-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II