4-(Trifluormethoxy)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 589 DKK
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Kogepunkt: 192…193 °C
Massefylde: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039474
CAS-nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III