2-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 719 DKK
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Kogepunkt: 61…62 °C/8mmHg
Massefylde: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042409
CAS-nummer: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III