4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 218 DKK
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 110…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204234
CAS-nummer: 175277-18-6