4-(Trifluormethoxy)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 545 DKK
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
4-(Trifluormethoxy)benzoesyre 97%
4-(Trifluormethoxy)benzoesyre
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molekylvægt: 206.12 g/mol
Kogepunkt: 272
Smeltepunkt: 150…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002541
CAS-nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3