3-(Trifluormethoxy)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 164 DKK
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluormethoxy)benzoesyre 97%
3-(Trifluormethoxy)benzoesyre
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molekylvægt: 206.12 g/mol
Kogepunkt: 272
Smeltepunkt: 88…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041501
CAS-nummer: 1014-81-9