2-(Trifluormethoxy)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 796 DKK
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluormethoxy)benzoesyre 97%
2-(Trifluormethoxy)benzoesyre
Formel: C₈H₅F₃O₃
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052325
CAS-nummer: 1979-29-9