4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 1260 DKK
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Molekylvægt: 260.62 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C/15mmHg
Massefylde: 1.536 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042408
CAS-nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II