2-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7436L-100G PC7436L-25G PC7436L-5G
APOSPC7436L-100GEA 752 DKK
APOSPC7436L-100G APOSPC7436L-25G APOSPC7436L-5G
2-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid 97%
2-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Kogepunkt: 75…77 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 27…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052316
CAS-nummer: 103008-51-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II