3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 393 DKK
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molekylvægt: 190.12 g/mol
Kogepunkt: 83…86 °C/24mmHg
Smeltepunkt: 450
Massefylde: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042406
CAS-nummer: 52771-21-8