4-(Trifluormethoxy)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 796 DKK
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluormethoxy)anisol 98%
4-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.14 g/mol
Kogepunkt: 163…165 °C
Massefylde: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216942
CAS-nummer: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III