3-(Trifluoromethoxy)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 491 DKK
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluoromethoxy)anilin 98%
3-(Trifluoromethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Kogepunkt: 72…75 °C/8mmHg
Massefylde: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041511
CAS-nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3