2-(Trifluormethoxy)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 DKK
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluormethoxy)anilin 98%
2-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.13 g/mol
Kogepunkt: 61…63 °C/15mmHg
Massefylde: 1.301 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035959
CAS-nummer: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN nummer: 1993
ADR: 3 III