4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 372 DKK
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Molekylvægt: 239.0325 g/mol
Massefylde: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258773
CAS-nummer: 929000-62-4