Trifluoromethansulfonsyreanhydrid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Triflic anhydride
PC7420-250G
PC7420-1KG
PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA
950
DKK
APOSPC7420-250G
APOSPC7420-1KG
APOSPC7420-500G
Trifluoromethansulfonsyreanhydrid 99%
Trifluoromethansulfonsyreanhydrid
Formel:
C₂F₆O₅S₂ Molekylvægt: 282.14 g/mol Kogepunkt: 81…83 °C Smeltepunkt: –80 °C Massefylde: 1.677 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000408 CAS-nummer: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |