4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC7418-1G
PC7418-5G
PC7418-10G
PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA
164
DKK
APOSPC7418-1G
APOSPC7418-5G
APOSPC7418-10G
APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₃ Molekylvægt: 224.11 g/mol Smeltepunkt: 86…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660161 CAS-nummer: 886496-49-7 |