4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC7415-1G PC7415-5G PC7415-25G
APOSPC7415-1GEA 491 DKK
APOSPC7415-1G APOSPC7415-5G APOSPC7415-25G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Molekylvægt: 282.0572 g/mol
MDL Number: MFCD00672936
CAS-nummer: 29124-62-7