5-Brom-α-α-α-trifluor-2-iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 907 DKK
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Brom-α-α-α-trifluor-2-iodtoluen 98%
5-Brom-α-α-α-trifluor-2-iodtoluen
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molekylvægt: 350.9
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672935
CAS-nummer: 364-12-5