2-Brom-5-Fluor-4-methylanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC7405-1G PC7405-25G PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA 164 DKK
APOSPC7405-1G APOSPC7405-25G APOSPC7405-5G
2-Brom-5-Fluor-4-methylanilin 98%
2-Brom-5-Fluor-4-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142871
CAS-nummer: 202865-78-9