2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 295 DKK
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Smeltepunkt: 51…56 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142872
CAS-nummer: 94569-84-3