2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7395-25G PC7395-5G
APOSPC7395-25GEA 164 DKK
APOSPC7395-25G APOSPC7395-5G
2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Smeltepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672923
CAS-nummer: 59142-68-6