2-Brom-5-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 514 DKK
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Brom-5-Fluoranilin 98%
2-Brom-5-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Kogepunkt: 109…110 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 42…47 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070750
CAS-nummer: 1003-99-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III