5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7392-1G PC7392-250MG PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA 11510 DKK
APOSPC7392-1G APOSPC7392-250MG APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Formel: C₆H₁₀F₃NO₂
Smeltepunkt: 272…275 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039528
CAS-nummer: 2792-72-5