1,1,1-Trifluor-2-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7386-100G PC7386-25G
APOSPC7386-100GEA 4310 DKK
APOSPC7386-100G APOSPC7386-25G
1,1,1-Trifluor-2-propanol 97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Formel: C₃H₅F₃O
Kogepunkt: 75…76 °C
Massefylde: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014403
CAS-nummer: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN nummer: 1987
ADR: 3,II