1-Iod-4,4,4-trifluorbutan 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
PC7385-5G PC7385-25G
APOSPC7385-5GEA 709 DKK
APOSPC7385-5G APOSPC7385-25G
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan 99%
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Formel: C₄H₆F₃I
Molekylvægt: 237.99 g/mol
Kogepunkt: 126…127 °C
Massefylde: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041543
CAS-nummer: 461-17-6