2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7383-5G PC7383-1G PC7383-25G
APOSPC7383-5GEA 985 DKK
APOSPC7383-5G APOSPC7383-1G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₈BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672922
CAS-nummer: 289038-14-8