5-Brom-2-Fluorbenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7382-1G PC7382-25G PC7382-5G
APOSPC7382-1GEA 164 DKK
APOSPC7382-1G APOSPC7382-25G APOSPC7382-5G
5-Brom-2-Fluorbenzylalkohol
5-Brom-2-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Molekylvægt: 205.03
Kogepunkt: 82…87 °C/0.4mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143425
CAS-nummer: 99725-13-0