4-Brom-2-Fluorbenzylalkohol 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 806 DKK
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
4-Brom-2-Fluorbenzylalkohol 98+%
4-Brom-2-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Molekylvægt: 205.03
Smeltepunkt: 30…35 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143265
CAS-nummer: 188582-62-9